Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S58-A
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 13,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez la grande force de gravitation et la vitesse de 58 000 tr/min du rotor angulaire fixe Thermo Scientific™ S58-A.
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
Isolement subcellulaire et pelletisation.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angle fixe S58-A |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 8 x 13,5 mL |
| FCR max. | 288,959 x g |
| Vitesse max. | 58 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 76,9 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 39,6 mm |
| Facteur K | 50 |
| Longueur max. du tube | 18 mm |
| Afficher plus |