Learn More
Eppendorf™ Ensemble de lignées cellulaires pour agitateur d’incubateur S41i (UE)
Le New Brunswick S41i est un incubateur à CO2 équipé d’un agitateur intégré. Tablette perforée supplémentaire pouvant être utilisée pour l’incubation statique en même temps que l’agitation. La protection contre la contamination est assurée par une désinfection à haute température, la conception sans ventilateur et la chambre sans soudure.
Marque:  Eppendorf™ S41I230111
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 165.00000kg
Code produit. 17382970
  • 21025.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Ensemble découverte mAb : Solution de polyvalence pour la culture cellulaire, les cultures d’hybridomes, l’expression d’anticorps et l’établissement de lignées cellulaires
  • L’ensemble comprend : 1 New Brunswick™ S41i, 170 L, (orbite 25 mm / 1 po.), 1 plateforme universelle et 2 tampons adhésifs, 230 V, 50 Hz
  • Flexibilité expérimentale : La tablette perforée permet une incubation statique en même temps que l’agitation
  • Agitation stable, uniforme et sans vibration : entraînement robuste à triple excentrique Innova
  • Permet d’économiser du gaz et d’offrir une atmosphère de croissance optimale : Contrôle intelligent des gaz (0,2 à 20 % de CO2)
  • Assure la stérilité de la surface : désinfection automatique à haute température et porte intérieure / extérieure
  • Nettoyage rapide et fiable : Chambre lisse et sans soudure
  • Capacité évolutive : Deux dispositifs empilables
  • Contrôle précis et aisé : Écran tactile intuitif
  • Humidification incluse
  • Vitesse d’agitation de 25 à 400 tr/min (25 à 250 tr/min si empilé)
Spécification
Spécification
2,5 cm (1 in)
230 V
170 L
28,7 in
73 cm
33,5 in
87,5 cm
Écran tactile
En continu
25 à 400 tr/min (25 à 250 tr/min en cas d'empilage)
4°C à 50°C
50 Hz
17,5 in
44,4 cm
34,4 in
69,1 cm
Ethernet