Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes S140-AT
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Gérez les applications nécessitant une force extrême grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ S140-AT. Ce rotor est capable de fonctionner à plus de 1 048 000 x g.
Caractéristiques :
- Rotor angulaire (35°) en titane
- Capacité : 10 × 2 ml
- Vitesse/FCR max. : 140,000 tr/min/1,048,000 xg
- Facteur K : 5
Compatibles avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse modèle au sol série MX
Recommandés pour :
Séparation rapide des lipoprotéines du sérum, de l’ADN, de l’ARN et fractionnement subcellulaire
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angles fixes S140-AT |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 10 x 2 mL |
| FCR max. | 1,048,684 x g |
| Vitesse max. | 140 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 47,9 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 32,6 mm |
| Facteur K | 5 |
| Longueur max. du tube | 34 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido