Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes S110-AT
Réduisez la durée de séparation en traitant vos échantillons 17 % plus rapidement qu’avec les rotors antérieurs similaires, à une FCR de 691,000 xg grâce à ce rotor à angle fixe.
Marque:  Thermo Scientific™ 45539
Code produit. 12111660
  • 23215.50€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réduisez la durée de séparation en traitant vos échantillons 17 % plus vite qu’avec les rotors antérieurs similaires, à une FCR de 691 000 x g grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ S110-AT.
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse modèle au sol série MX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor à angles fixes S110-AT
Rotor angulaire fixe
690,652 ×g
51,1 mm
15.4
13 mm
Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
510,893 ×g
Titane
8 x 5 mL
110 000 tr/min
24,5 mm
63 mm
1,07 kg (2,4 lb)
30°
331,135 ×g