missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-24305AF750

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18632100

  • 679.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

S100 calcium binding protein A14
Monoclonal
Alexa Fluor 750
protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
0.1 mL
Cancer
57402
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
S100A14/9077R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis