Learn More
Thermo Scientific™ Pipeteurs S1
GREENER_CHOICE
Code produit. 10729534
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Effacer
Rouge
Vert
Vitesse de distribution:
8
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10729534
Marque: Thermo Scientific™ 9511
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez un pipetage prolongé sans fatigue grâce à ce remplisseur de pipettes au design ergonomique, à utiliser avec des pipettes sérologiques en plastique et en verre, graduées et volumétriques.
Effectuez un pipetage plus long et sans fatigue avec les remplisseurs de pipettes Thermo Scientific™ S1. Ces instruments sont conçus de façon ergonomique et offrent des performances de pipetage simples et efficaces, ainsi qu’un confort de pipetage maximal. Légers et sans fil, ils disposent d’une batterie lithium-ion de grande capacité et rechargeable qui offre une autonomie entre deux recharges environ trois fois plus importante que celle des batteries classiques. À utiliser avec les pipettes sérologiques en plastique et en verre, graduées et volumétriques.
Des performances sous contrôle
  • Large écran LCD rétroéclairé fournissant une confirmation visuelle de la charge de batterie restante et des réglages de vitesse
Vitesses réglables
  • Commandes des vitesses d’aspiration et de distribution séparées, qui fournissent un contrôle précis des vitesses de pipetage et réduisent le risque de pipetage excessif commun avec les pipettes de petites tailles
  • Huit vitesses disponibles, en appuyant simplement sur “+” ou “–” pour régler la vitesse de pipetage qui s’affiche sur l’écran LCD
Disponible lorsque vous en avez besoin
  • Batterie lithium-ion rechargeable qui offre à l’unité une longue autonomie de marche tout en éliminant les problèmes de mémoire
  • Vitesse de charge de la batterie rapide (80 % en 1 heure), jusqu’à 20 heures de fonctionnement continu avant une nouvelle recharge
Garantie
Garantie de 2 ans après enregistrement sur Internet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Couleur Effacer
Vitesse de distribution 8
À utiliser avec Pipette sérologique en verre ou en plastique, graduée et volumétrique
Modèle S1
Volume (métrique) 1 à 100 ml
Type de filtre 0.45 micron standard
À utiliser avec (équipement) Toutes les marques principales de pipettes sérologiques en plastique ou en verre, de 1 à 100 ml
Comprend Remplisseur de pipettes S1, chargeur universel, support de table, support mural, support de pipettes de 1 ml, manuel d’instructions et carte de garantie
Temps de rechargement 3 heures
Garantie Garantie de 2 ans après enregistrement sur Internet
Alimentation électrique 100 à 240 V 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Ampérage 0.2 A
Fréquence 50/60 Hz