Learn More
Fisherbrand™ Concentrat de nettoyage Elma™ Tec Clean S1
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 L
Conditionnement:
2.50L
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 1,6 |
| Composition | Surfactants anioniques < 5 %, surfactants non ioniques < 5 %, benzisothiazolinone, acide citrique |
| Concentration | Nettoyage 1 à 5 % avec eau et pour passivation de 20 % vol. |
| Type de conteneur | Bidon |
| Contenu et stockage | -5°C à 25°C |
| Volume (métrique) | 2,5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- elma tec clean S1
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: alkylbenzenesulphonates, C10-13- alkylderivates, sodium salts, citric acid, monohydrate