Learn More
(+)-S-trityl-L-cystéine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303516
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11303516
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14384.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2799-07-7
Formule moléculaire C22H21NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 363.48
Numéro MDL MFCD00002611
Clé InChI DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
CID PubChem 76044
Nom IUPAC (2 R)-23-amino--tritylsulfanylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-S-Trityl-L-cysteine
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Beilstein 2339626
Quantité 5 g
Poids de la formule 363.48
Rotation optique +84° (c=1 in Acetic Acid)
Pourcentage de pureté 97%