Learn More
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cystéine, 97 % Code produit.: 15520654
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cystéine, 97 %
Code produit. 15520654
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15520654
Marque: Thermo Scientific Chemicals 173010250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C22H21NO2S
Numéro MDL MFCD00002611
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Trityl-L-cysteine
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique +85° to +89° (24°C, 589nm) (c=1, acetic acid 80%)
Eau 0.5% max.
Quantité 25 g
Poids de la formule 363.46
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0437760 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/01/2022 Catalog Number173010050,173010250
Numéro de lotA0425870 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2021 Catalog Number173010050,173010250
Numéro de lotA0362749 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2020 Catalog Number173010050,173010250
compliance-icons
Identifiant produit
  • S-Trityl-L-cysteine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cystéine, 97 % >