Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons non chauffé série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
452.00€ - 2630.00€
Spécification
Matériau | Boîtier en acier inox V2A et cuve en acier inox V2A |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie |
Gamme de température (métrique) | 30°C à 80°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10611983
|
Fisherbrand™
1005507 |
0,8 L | Elmasonic S 10 (H) | 116 x 206 x 178 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10071012
|
Fisherbrand™
1004658 |
12.75 L | Elmasonic S 120 (H) | 278 x 365 x 321 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10708304
|
Fisherbrand™
1004626 |
1.75 L | Elmasonic S 15 (H) | 180 x 175 x 212 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
11832370
|
Fisherbrand™
1008721 |
14 L | Elmasonic S 150 | 340 x 568 x 224 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10623683
|
Fisherbrand™
1004662 |
18 L | Elmasonic S 180 (H) | 340 x 390 x 321 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10485982
|
Fisherbrand™
1049018 |
28 L | Elmasonic S 300 (H) | 321 x 568 x 340 mm (H x l x P) | N/A | N/A | N/A | |||||
10692353
|
Fisherbrand™
1004631 |
2,75 L | Elmasonic S 30 (H) | 179 x 300 x 214 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10602363
|
Fisherbrand™
1004635 |
4.25 L | Elmasonic S 40 (H) | 179 x 300 x 264 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10335822
|
Fisherbrand™
1004643 |
5.75 L | Elmasonic S 60 (H) | 186 x 365 x 264 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10758684
|
Fisherbrand™
1004650 |
6.9L | Elmasonic S 70 (H) | 179 x 568 x 214 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10592163
|
Fisherbrand™
1004652 |
9.4 L | Elmasonic S 80 (H) | 179 x 568 x 264 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
10192512
|
Fisherbrand™
1004655 |
9.5 L | Elmasonic S 100 (H) | 278 x 365 x 264 mm (P x l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
- Poignées de transport ergonomiques en plastique
- Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
- Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
- Touche de fonction de dégazage
Spécification
Boîtier en acier inox V2A et cuve en acier inox V2A | |
Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie | |
30°C à 80°C |