Learn More
Alfa Aesar™ Dichlorhydrate de (S,S)-(-)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)-1,2-éthanediamine, 95 %, ee 99 %
Code produit. 15495095
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1052707-05-7
Formule moléculaire C14H8Cl2F10N2
Poids moléculaire (g/mol) 465.116
Numéro MDL MFCD09265323
Clé InChI JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
Synonyme 1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 73995083
Nom IUPAC (1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Point de fusion >200°C
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Rotation optique −28° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 465.13
Pourcentage de pureté 95%