Learn More
(S)-(-)-N,N-diméthyl-1-ferrocenyléthylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine |
| Densité | 1.222 |
| Point d’ébullition | 120°C to 121°C (0.7 mmHg) |
| Point d’éclair | 95°C (203°F) |
| Indice de réfraction | 1.589 |
| Quantité | 250 mg |
| Rotation optique | −13° (c=1 in Ethanol, 5H) |
| Poids de la formule | 257.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |