Learn More
(S)-(+)-N-Méthyl-1-[(R)-2-(diphénylphosphino)ferrocényl]éthylamine, Thermo Scientific™
Code produit. 15497525
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15497525
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25816.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
CAS 406681-25-2
Point de fusion 114°C to 116°C
Formule moléculaire C25H26FeNP
Numéro MDL MFCD09953458
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-s-1-ferrocenyl-r-2-diphenylphosphino ethylamine
Clé InChI NHBYRJAGLFUKCO-OLQNTQOENA-N
Rotation optique +315° (c=0.75 in Ethanol)
SMILES [Fe].c1cccc1.CN[C@@H](C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC cyclopentane ;(1R)-1-cyclopentyl-2-diphénylphosphanyl-N-méthylethanamine ; fer
Poids moléculaire (g/mol) 427.31
CID PubChem 90472614
Poids de la formule 427.31