Learn More
Vötschtechnik™ Logiciel de contrôle Simpati™
Optimisez vos systèmes de tests environnementaux pour la recherche, le développement, la production et l’assurance qualité grâce à ce progiciel d’intégration de systèmes de test. Le logiciel de contrôle Simpati™ assure un fonctionnement facile permettant des économies de temps pour l’évaluation et la documentation des cycles de test et des séquences de production.
Marque:  Vötschtechnik™ 64241243
Code produit. 10237032
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contrôle des cycles de test et de traitement
  • Évaluation pratique grâce à des graphiques clairs et à des options de calcul
  • Administration de divers utilisateurs
  • Mise en réseau de 99 systèmes de test maximum avec un seul PC
  • Gestion des programmes pour les cycles de production et les tests
  • Création facile de programmes de test avec l’éditeur de test graphique, symbolique ou de choc
  • Chargement de programmes, données de production via code-barres
Options
  • Chargement de programmes, données de production (produit, utilisateur, système) via code-barres
  • Surveillance des systèmes de test dans Internet Explorer 7.0 via l’application ASP.NET vers Internet Information Server (IIS 6.0) dans Windows 2003 Server / 2008
  • Le module externe permet la signature électronique sur la documentation de test dématérialisée
  • Interface EBO facile à utiliser
  • Signal d’erreur acoustique pour l’activation de la partie 11 (S!MPATI*-Pharma)
Spécification
Spécification
L’évaluation et la documentation des cycles de test et des séquences de production, ainsi que l’intégration de données de mesure spéciales garantissent un niveau de qualité supérieur.
Gammes de produits de simulation environnementale et de technologique thermique Vötsch