Learn More
Thiobutanoate de S-méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 92.60€
Identifiants chimiques
CAS | 2432-51-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.194 |
Numéro MDL | MFCD00009872 |
Clé InChI | GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural |
CID PubChem | 62444 |
Nom IUPAC | S-méthyle butanéthioate |
SMILES | CCCC(=O)SC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22144.06 |
5 g |
44.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22144.14 |
25 g |
92.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2432-51-1 | |
118.194 | |
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N | |
62444 | |
CCCC(=O)SC |
C5H10OS | |
MFCD00009872 | |
s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural | |
S-méthyle butanéthioate |
Spécification
S-Methyl thiobutyrate | |
0.966 | |
34°C (93°F) | |
1.462 | |
UN1993 | |
s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural | |
CCCC(=O)SC | |
118.194 | |
118.2 |
2432-51-1 | |
142°C to 143°C | |
C5H10OS | |
MFCD00009872 | |
1848987 | |
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N | |
S-méthyle butanéthioate | |
62444 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-407-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only