Learn More
Acide (S)-(+)-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17199-29-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.149 |
Numéro MDL | MFCD00004495 |
Clé InChI | IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N |
Synonyme | s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid |
CID PubChem | 439616 |
ChEBI | CHEBI:32800 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11487337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15061.06 |
5 g |
26.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15061.14 |
25 g |
64.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15061.22 |
100 g |
178.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide (S)-(+)-mandélique est un réactif polyvalent utilisé dans la résolution des racémates et la préparation des amides, des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
17199-29-0 | |
152.149 | |
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N | |
439616 | |
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique |
C8H8O3 | |
MFCD00004495 | |
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid | |
CHEBI:32800 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Spécification
(S)-(+)-Mandelic acid | |
131°C to 135°C | |
MFCD00004495 | |
Soluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O | |
152.149 | |
CHEBI:32800 | |
≥99% | |
Light sensitive |
17199-29-0 | |
C8H8O3 | |
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid | |
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N | |
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique | |
439616 | |
152.15 | |
+155° (c=5 in Water) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 241-240-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only