Learn More
(S)-(-)-Glycidol, ≥99 %, ee ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490229
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
(S)-(-)-Glycidol is employed in the synthesis of chiral (E)-allylic alcohol side-chains for introduction into prostacyclin and prostaglandin frameworks by cross-metathesis. Also used as a starting reagent to synthesize non-peptidic HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-Glycidol est utilisé dans la synthèse de chaînes latérales d’alcool chiral (E)-allylique pour l’introduction dans les structures de prostacycline et prostaglandine par métathèse croisée. Également utilisé comme réactif de départ pour synthétiser des inhibiteurs non peptidiques de protéase du VIH.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60456-23-7
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00074874
Clé InChI CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonyme s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
CID PubChem 6973630
ChEBI CHEBI:38690
Nom IUPAC [(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol
SMILES C1C(O1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Glycidol
Note relative au nom ee ≥99%
Couleur Jaune
Densité 1.116 g/mL
Point d’ébullition 66°C to 67°C (19 mmHg)
Point d’éclair 66°C (151°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 79783
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté ≥99%, ee
Forme physique Liquide