Learn More
S-Curve™ SGD-20 Safety Glasses Dispensers
Click to view available options
Description:
Without protective cover
Description
- Made of 1/8 in. (0.3cm) clear acrylic
- Mounts to wall
- Flame treated edges for smoothness
- Available with lid for extra protection
Informations sur la commande
Measures 12H x 15W x 7 in. D (30.5 x 38.1 x 17.8cm).
Spécification
Spécification
Hauteur (impériale) | 12 in. |
Hauteur (métrique) | 30.5 cm |
Largeur (impériale) | 15 in. |
Largeur (métrique) | 38.1 cm |
Description | Without protective cover |
Profondeur (métrique) | 17.8 cm |
L’appareil peut contenir | 20 pairs of glasses |
Profondeur (impériale) | 7 in. |
Type de produit | Eyewear storage shelf |
Matériau | Acrylique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
S-Curve™ SGD-20 Safety Glasses Dispensers >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu