Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à 2 portes S-CLASSIC-90
Codice prodotto. p-7160891 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Click to view available options
Configuration:
3 étagères de type plateau en tôle d’acier de 150 kg/33 L ; 1 insert en tôle d’acier de 135 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 55 L
4 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/29 L
6 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/19 L
Capacité de charge:
3 étagères de type plateau de 150 kg/33 L chacune ; insert de 135 kg ; bac de 55 L
4 tiroirs de 60 kg/29 L chacun
6 tiroirs de 60 kg/19 L chacun
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15638845
Marca: Asecos™ 3011600233724
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail, avec le système de blocage des portes en option.
  • La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
  • Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
  • Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
  • Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable : porte à charnière triple, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Specifica
Certifications/Conformité EN 14470-1
Configuration 4 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/29 L
Dimensions (P x L x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Modèle de porte Triple charnière
À utiliser avec (application) Stockage de substances inflammables et dangereuses
Comprend Système de blocage des portes
Capacité de charge 4 tiroirs de 60 kg/29 L chacun
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 482 kg
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato