Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à 1 porte S-CLASSIC-90 avec système d’arrêt ouvert de porte
Armoires de stockage de sécurité pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
Marque: Asecos™ 3022800133659
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable : porte à charnière triple, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
616 x 596 x 1968 mm | |
Stockage de matières inflammables et dangereuses | |
Étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 22 L | |
Revêtement en poudre | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 litres | |
Triple charnière | |
Système de blocage des portes à charnière gauche | |
1 | |
281 kg | |
Acier |