Learn More
SCAT™ Bouchon de sécurité des déchets
GREENER_CHOICE
Code produit. 17842115 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Numéro de bouchon:
S55
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17842115
Marque: SCAT™ 108143
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons de sécurité pour l’élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les liquides de déchets dangereux. Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires.
  • Corps en PTFE à rotation libre à 360°, résistant aux milieux agressifs
  • Système de filtre d’évacuation contre les vapeurs nocives
  • Raccords et connecteurs de tubes de différentes tailles
  • Système flexible
  • Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
  • Sécurité en laboratoire, mesures de protection techniques, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
  • Rentabilité
  • Vaste gamme d’accessoires, en option : utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
  • Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs de déchets de différents fabricants
  • Élimination des déchets HPLC en toute sécurité
  • Performance de travail élevée
  • Protection personnelle, éviter tout contact cutané avec des solvants organiques, sécurité professionnelle, ergonomie
  • Flacons et récipients étanches
  • Pour un environnement de travail confortable
Spécification
À utiliser avec (équipement) Waste Disposal Container
Matériau PTFE
Nombre de canaux 1 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., 3 x 5 à 11,5 mm de dia. int.
À utiliser avec (application) Systèmes d’évacuation des déchets HPLC
Type Safety Waste Cap
Couleur Noir
Numéro de bouchon S55