Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
2 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext., 1 x 5 - 11,5 mm de dia. int.
3 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext.
4 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext.
4 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext., 1 x 5 - 11,5 mm de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps en PTFE à rotation libre à 360°, résistant aux milieux agressifs
- Système de filtre d’évacuation contre les vapeurs nocives
- Raccords et connecteurs de tubes de différentes tailles
- Système flexible
- Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
- Sécurité en laboratoire, mesures de protection techniques, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
- Rentabilité
- Vaste gamme d’accessoires, en option : utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
- Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs de déchets de différents fabricants
- Élimination des déchets HPLC en toute sécurité
- Performance de travail élevée
- Protection personnelle, éviter tout contact cutané avec des solvants organiques, sécurité professionnelle, ergonomie
- Flacons et récipients étanches
- Pour un environnement de travail confortable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
| Matériau | PTFE, HDPE, PFA y PP |
| Nombre de canaux | 4 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext., 1 x 5 - 11,5 mm de dia. int. |
| À utiliser avec (application) | Systèmes d’évacuation des déchets HPLC |
| Type | Safety Waste Cap |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Noir |