Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
SafetyWasteCaps SCAT pour une élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les liquides de déchets dangereux. Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et de capillaires.
Marque: SCAT™ 107930
113.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Corps en PTFE à rotation libre à 360°, résistant aux milieux agressifs
- Système de filtre d’évacuation contre les vapeurs nocives
- Raccords et connecteurs de tubes de différentes tailles
- Système flexible
- Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
- Sécurité en laboratoire, mesures de protection techniques, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
- Rentabilité
- Vaste gamme d’accessoires, en option : utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
- Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs de déchets de différents fabricants
- Élimination des déchets HPLC en toute sécurité
- Performance de travail élevée
- Protection personnelle, éviter tout contact cutané avec des solvants organiques, sécurité professionnelle, ergonomie
- Flacons et récipients étanches
- Pour un environnement de travail confortable
Spécification
Black | |
Récipient d’élimination des déchets | |
PTFE | |
Capsule de sécurité pour déchets |
Systèmes d’évacuation des déchets HPLC | |
3 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext. connecteur pour filtre d’échappement | |
S51 |