Learn More
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15472438
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone est un intermédiaire du zolmitriptan (sc-220415) qui agit comme un nouvel inhibiteur de450 l’aromatase enzymatique du cytochrome P-.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152305-23-2
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.218
Numéro MDL MFCD03411476
Clé InChI WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
CID PubChem 7099156
Nom IUPAC (4S)-4-[(4-aminophényl)méthyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Point de fusion 107°C to 111°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 97%