Learn More
Isothiocyanate de (S)-(+)-2-heptyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15409129
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-94-1
Densité 0.91
Formule moléculaire C8H15NS
Indice de réfraction 1.486
Numéro MDL MFCD05664052
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme s-+-2-heptyl isothiocyanate, s-2-isothiocyanatoheptane, 2s-2-isothiocyanatoheptane, s-+-2-heptylisothiocyanate
Clé InChI UPTLUDLHIIYPNC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CCCCCC(C)N=C=S
Nom IUPAC (2S)-2-isothiocyanatoheptane
Poids moléculaire (g/mol) 157.275
CID PubChem 7016582
Poids de la formule 157.28
Pourcentage de pureté 98%