Learn More
(S)-(+)-2-(Aminométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10193434
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69500-64-7
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.17
Numéro MDL MFCD00191745
Clé InChI AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
CID PubChem 2734054
ChEBI CHEBI:44632
Nom IUPAC [(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthanamine
SMILES NCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 65°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.482
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.933
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.