Learn More
(S)-(+)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10421261
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22323-82-6
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00063239
Clé InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
CID PubChem 736057
Nom IUPAC (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 5 g
Beilstein 19,III,647
Merck Index 10,3236
Gravité spécifique 1.07
Conditions de rotation spécifiques + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Rotation spécifique + 11.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol