Learn More
IKA™ Élément d’outil de dispersion S10 D-7 G-KS-65
Élément en plastique pour outils de dispersion T10 basic et T10 standard.
Marque: IKA™ 0020002076
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à une utilisation avec les outils de dispersion T10 basic et T10 standard
- Construction en polycarbonate et en polysulfone
- Autoclavables
Spécification
Stator : 7 mm, rotor : 4,8 mm | |
Outils de dispersion T10 basic et T10 standard | |
Jusqu’à 100°C |
65 mm | |
Polycarbonate, polysulfone |