Learn More
(S)-1-[(R)-2-(diphénylphosphino)ferrocényl]éthylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445796
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-1-[(R)-2-(diphénylphosphino)ferrocényl]éthylamine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607389-84-4
Formule moléculaire C24H24FeNP
Poids moléculaire (g/mol) 413.28
Numéro MDL MFCD11045439
Clé InChI DRBVPPSGNFMTKZ-JEZYAYIFNA-N
Synonyme (Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
CID PubChem 131675344
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ; (1S)-1-(2-diphénylphosphanylcyclopenta-2,4-dien-1-yl)éthanamine ; fer
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 413.27
Pourcentage de pureté ≥97%