Learn More
(S)-(-)-1-phényléthylamine, 99 + %, produite par BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
63.30€ - 737.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2627-86-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
Numéro MDL | MFCD00064406 |
Clé InChI | RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N |
Synonyme | s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine |
CID PubChem | 75818 |
ChEBI | CHEBI:35321 |
Nom IUPAC | (1S)-1-phényléthanamine |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10378843
|
Thermo Scientific Acros
371450500 |
50 g | Flacon en verre |
63.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10028911
|
Thermo Scientific Acros
371452500 |
250 g | Flacon en verre |
233.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512072
|
Thermo Scientific Acros
371450010 |
1 kg | Flacon en verre |
737.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chiraleIdentifiants chimiques
2627-86-3 | |
121.18 | |
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N | |
75818 | |
(1S)-1-phényléthanamine |
C8H11N | |
MFCD00064406 | |
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine | |
CHEBI:35321 | |
CC(C1=CC=CC=C1)N |
Spécification
(S)-(-)-1-Phenylethylamine | |
-10.0°C | |
0.9400g/mL | |
71°C | |
99% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)NH2 | |
MFCD00064406 | |
09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393 | |
0.94 | |
− 40.00 | |
Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers | |
CC(C1=CC=CC=C1)N | |
121.18 | |
CHEBI:35321 | |
99+% |
2627-86-3 | |
Incolore | |
187.0°C to 189.0°C | |
Authentique | |
C8H11N | |
1.5250 to 1.5270 | |
12,II,587 | |
13, 6054 | |
−40.00 (20.00°C neat) | |
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine | |
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N | |
(1S)-1-phényléthanamine | |
75818 | |
121.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-098-
- (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.