Learn More
(S)-1-ferrocényléthanol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11315505
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11315505
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19683.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33136-66-2
Formule moléculaire C12H14FeO
Poids moléculaire (g/mol) 230.09
Numéro MDL MFCD01074672
Nom IUPAC (S)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](O)c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Ferrocenylethanol
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.09
Pourcentage de pureté 99%