Learn More
(S)-1-Cyclopropyléthylamine, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-1-cyclopropyléthylamine agit comme un bloc de construction chiral et organique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
La (S)-1-cyclopropyléthylamine agit comme un bloc de construction chiral et organique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-1-Cyclopropylethylamine |
Point de fusion | -68°C |
Densité | 0.799 |
Point d’ébullition | 95°C |
Point d’éclair | 3°C (37°F) |
Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2733 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Synonyme | s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf |