Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 8 V
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
L’évaporateur rotatif RV 8 est le modèle de base manuel des évaporateurs de rotation IKA™.
Marque: IKA™ 0010003482
3232.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bain chauffant 4 l
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- L’emballage comprend un flacon Woulff
- Bain chauffant eau/huile avec poignées de transport
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Panneau d’affichage noir et blanc clairement lisible, recouvert de verre
- Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
- Plage de vitesses : 5 à 300 minutes
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Condenseur haute efficacité avec surface de refroidissement de 1500 cm2 - nécessite peu d’espace
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV10
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
22,366 kg | |
5 à 300 tr/min | |
1500 cm2 | |
440 x 530 x 330 mm | |
±1 % | |
Oui |
100/240 V | |
Ambiante jusqu’à 180°C | |
1 400 W | |
IP 20 | |
50/60 Hz |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Évaporateur rotatif RV 8 V > Couleur : Bleu, blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu