Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 8 FLEX
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
5 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bain chauffant 4 l
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- L’emballage comprend un flacon Woulff
- Bain chauffant eau/huile avec poignées de transport
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Panneau d’affichage noir et blanc clairement lisible, recouvert de verre
- Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
- Plage de vitesses : 5 à 300 minutes
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Condenseur haute efficacité avec surface de refroidissement de 1500 cm2 - nécessite peu d’espace
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV10
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 22,366 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Vitesse | 5 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
| Surface de refroidissement | 1500 cm2 |
| Puissance | 1 400 W |
| Dimensions (L x l x H) | 440 x 530 x 330 mm |
| Indice IP | IP 20 |
| Précision de la température | ±1 % |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |