Learn More
IKA™ RV 10 numérique FLEX
GREENER_CHOICE
Évaporateur rotatif
Marque:  IKA™ 0010004805
Code produit. 16218351
  • 5355.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le numérique RV 10 représente l’amélioration continue de la ligne de l’évaporateur rotatif IKA RV10. L’unité est équipée d’un nouveau bain de chauffage universel, d’une verrerie verticale, de fonctions de sécurité de pointe et d’une connectivité numérique. Le RV 10 numérique est un compagnon de laboratoire fiable et robuste. Son volume de bain optimisé offre des temps de chauffage rapides. L’unité condenseur est dotée de tubes en verre spécialement conçus afin d’obtenir une surface de 1500 cm² extrêmement efficace. Cela explique la raison pour laquelle le RV 10 basique fournit des résultats de processus fiables et reproductibles que l’on réserve généralement aux systèmes plus coûteux. D’autres fonctions telles que le démarrage en douceur, l’intervalle gauche-droit ou la fonction de minuterie assistent l’utilisateur dans son travail de laboratoire au quotidien. Les caractéristiques de sécurité sophistiquées constituent un autre aspect important du RV 10 numérique. L’élévateur motorisé est équipé d’une fonction d’extraction automatique en cas de coupure de courant afin d’éviter la surchauffe du solvant. Les circuits de température de sécurité peuvent être réglés individuellement. La protection contre le fonctionnement à sec et la fonction réglable d’arrêt et de verrouillage du bain située à son extrémité inférieure complètent la gamme des fonctions de sécurité. En outre, IKA offre un choix de verrerie revêtue pour des besoins de sécurité accrus. L’interface RS 232 permet d’exécuter la commande à distance via IKAs “labworldsoft”. Le bain de chauffage est contrôlé via l’interface IR de l’unité principale.
  • Nouveau : Bain-marie 4 l
  • Bain de chauffage universel eau/huile
  • Levage motorisé grâce à la fonction “arrêt de sécurité”
  • Interface RS 232 et IR
  • Volume de bain de chauffage optimisé pour une montée en chaleur rapide
  • Unité condenseur de 1500 cm² hautement efficace
  • Conception robuste
  • Poignées placées de façon ergonomique sur le bain de chauffage
  • Démarrage simple
  • Intervalle gauche-droite
  • Fonction du minuteur
  • Protection contre le fonctionnement à sec
  • Circuits de température de sécurité
  • Butée inférieure
  • Choix de verrerie revêtue
  • Mécanisme de poussée pour desserrer la verrerie bien fixée
  • Fonctionnement simple et sûr grâce à la conception ergonomique de l’interface utilisateur
Description du paquet : avec bain chauffant HB numérique, incl. flacon de Woulff
Spécification
Spécification
Évaporateur rotatif RV 10 auto FLEX
220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V
5 à 280 tr/min
TFT
1 400 W
500 x 430 x 410 mm
18,6
Bain chauffant de 4 L
Ambiante jusqu’à 180°C
Interface USB / interface RS 232
Vertical (en option)
50/60 Hz