Learn More
IKA™ Araignée de distillation modèle RV 10.602
Marque:  IKA™ 0003739600
Code produit. 11835922
  • 1810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Araignée d'évaporation
• Pour tubes
• 20mL
• Inclus tubes de distillation 20mL
Spécification
Spécification
Araignée de distillation
1/boîte
20 ml
Pour la distillation simultanée dans 20 manchons de distillation
NS 29/32