Learn More
Trichlorure de ruthénium, pur, poudre, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Point de fusion | 500°C |
CAS | 10049-08-8 |
Couleur | Noir |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 1 g |
Formule moléculaire | Cl3Ru |
Numéro MDL | 11208 |
Poids de la formule | 207.43g/mol |
Conditionnement | Flacon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ruthenium(III) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.