Learn More
Solution de ruthénium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HCL, Fisher Chemical™
Code produit. 12907413
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 10mg/L
Quantité 50 mL
La solution contient HCl