Learn More
Poudre de ruthénium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361509
Poudre de ruthénium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361509
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11361509
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013994.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
Couleur Gris
Aspect gray powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 10 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX10K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18
Numéro de lotP25K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2024 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18
Numéro de lotS13J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2023 Catalog Number013994,013994.09,013994.04,013994.18
Numéro de lotZ01I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18,013997.09
Numéro de lotT25I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2022 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18,013997.09
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Poudre de ruthénium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >