Learn More
Poudre de ruthénium, 99>99 % (métaux à l’exclusion du Ca), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
137.00€ - 2518.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC ruthénium
SMILES [Ru]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15414915
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.03
1 g
137.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15424915
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.06
5 g
572.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15434915
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.14
25 g
2518.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-18-8
101.07
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
23950
ruthénium
Ru
MFCD00011207 MFCD03458417
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CHEBI:30682
[Ru]
Spécification
Ruthenium
7440-18-8
>99.99% (Metals basis excluding Ca)
MFCD00011207 MFCD03458417
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
ruthénium
23950
-200 Mesh
Poudre
Gris
gray powder
Ru
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
[Ru]
101.07
CHEBI:30682
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante