Learn More
Sulfure de ruthénium(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384758
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12166-20-0
Formule moléculaire RuS2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00799846
Clé InChI XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium
CID PubChem 82958
SMILES S=[Ru]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (IV) sulfide
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Nom IUPAC sulfure de ruthénium(IV)
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 99.9%