Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Ru 54 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32740-79-7
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00149846
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide hydrate
Point de fusion 1200° (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage Ru 54% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Poids de la formule 133.07 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Black powder