Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), anhydre, 99,95 % (base de métaux), Ru 75,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™ Code produit.: 11391838
Oxyde de ruthénium(IV), anhydre, 99,95 % (base de métaux), Ru 75,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit. 11391838
2 g
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Code produit. 11391838
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011804.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-10-1
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00011210
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrousAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82848
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Point de fusion 1200° (sublimation)
Note relative au nom Ru 75.2% min.
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Poids de la formule 133.07
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black powder
Densité 6.97 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ18K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number011804.09,011804.04,011804.02
Numéro de lotX10K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number011804.09,011804.04,011804.02
Numéro de lotS28K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number011804.09,011804.04,011804.02
Numéro de lotS22G002 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number011804.09,011804.04,011804.02
Numéro de lotN13K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number011804.09,011804.04,011804.02
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ruthenium oxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de ruthénium(IV), anhydre, 99,95 % (base de métaux), Ru 75,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™ >