Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), anhydre, 99,95 % (base de métaux), Ru 75,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Product Code. 11381838
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12036-10-1
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00011210
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
CID PubChem 82848
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Point de fusion 1200° (sublimation)
Note relative au nom Ru 75.2% min.
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Poids de la formule 133.07
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black powder
Densité 6.97