Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 31,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356558
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34513-98-9
Formule moléculaire N4O10Ru
Numéro MDL MFCD00016313
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage Ru 31.3% min.
Informations sur la solubilité Miscible with cold water.
Poids de la formule 317.09
Odeur Odorless
Aspect Red-brown crystals