Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 31,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ruthenium(III) nitrosylnitrate |
Point de fusion | (decomposition) |
Couleur | Rouge à marron |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | Ru 31.3% min. |
Informations sur la solubilité | Miscible with cold water. |
Poids de la formule | 317.09 |
Odeur | Odorless |
Aspect | Red-brown crystals |