Learn More
Nitrosylacétate de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11335737
Nitrosylacétate de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335737
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11335737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043435.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Ru(NO)(OOCCH3)3
Numéro MDL MFCD02684507
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (III) nitrosylacetate
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 308.18
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotE25L16 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number043435.03,043435.06
Numéro de lotJ16N22 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number043435.03,043435.06
Numéro de lotB24X012 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number043435.03,043435.06
Numéro de lotL01P44 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number043435.03,043435.06
Numéro de lotJ29U030 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number043435.03,043435.06
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrosylacétate de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >