Learn More
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10228853
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10228853
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10228853
Marque: Thermo Scientific Acros 365045000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34513-98-9
Formule moléculaire N4O10Ru
Poids moléculaire (g/mol) 317.09
Numéro MDL MFCD00016313
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Note relative au nom In diluted nitric acid
Couleur Marron à orange
Forme physique Solution
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 317.09
Pourcentage de pureté 1.5% (Ru) (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Densité 1.0700g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468157 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number365040250,365045000,365041000
Numéro de lotA0461749 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/04/2024 Catalog Number365040250,365045000,365041000
Numéro de lotA0387252 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
Numéro de lotA0445929 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
Numéro de lotA0440934 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals >