Learn More
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10089051
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10089051
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10089051
Marque: Thermo Scientific Acros 365041000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34513-98-9
Formule moléculaire N4O10Ru
Poids moléculaire (g/mol) 317.09
Numéro MDL MFCD00016313
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Note relative au nom In diluted nitric acid
Couleur Marron à orange
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 317.09
Pourcentage de pureté 1.5% (Ru) (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Densité 1.0700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals >