Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium (III) chloride hydrate |
Point de fusion | 100°C (decomposition) |
Couleur | Noir |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,8302 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 207.43 (Anhydrous) |